28382-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Sinônimo(s):
GC column, Equity-1701, 14% polycyanopropylphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parâmetros
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
320
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Descrição geral
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?