Documentos
28159-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 120 V / 240 V AC, units charged: 5
Sinônimo(s):
Five Unit Omega Charger/Adapter for Q-MAX Air Sampling Pumps, 110/220VAC
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)