Documentos Principais
28019-U
Supelco
Storage Container Cap
PTFE, for use with PerkinElmer ATD-400
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
L4270122
temperatura máxima
260 °C
técnica(s)
active air sampling: suitable
A × L × P
17 cm × 10.0 cm × 3.0 cm
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer ATD-400
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)