28011-U
TurboMatrix storage cap
brass, for use with PerkinElmer Turbomatrix
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
brass
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
M0413624
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
temperatura máxima
260 °C
técnica(s)
active air sampling: suitable
A × L × P
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer Turbomatrix
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | CLS139545DC | CLS139545LTMC | CLS8512 |
---|---|---|---|
technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
packaging pkg of 20 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
manufacturer/tradename M0413624 | manufacturer/tradename Corning 1395-45DC | manufacturer/tradename Corning 1395-45LTMC | manufacturer/tradename Corning 8512 |
greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)