27564-U
ABC Vial™, 0.3 mL LVI™, 9 mm thread, Pk/100
clear glass vial, PTFE/red rubber septum, clear polypropylene cap
About This Item
Materiais
PTFE/red rubber septum
clear glass vial
clear polypropylene cap
Características
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Adequação
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)