Documentos Principais
27296
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
beveled finish clear glass vial
round bottom
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
22.6 mm × 75 mm
volume
20 mL
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)