27122-U
Septa, PTFE/silicone/PTFE
red PTFE/silicone/red PTFE, septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in., for use with 4mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red PTFE/silicone/red PTFE
descrição
septum type: double-faced PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
pkg of 100 pkg
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diâmetro do septo × espessura
11 mm × 0.040 in.
compatibilidade
for use with 4mL vial
for use with screw cap, 13-425
Descrição geral
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente