Documentos Principais
2635825
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
SPME/Splitless
embalagem
pkg of 25 ea
C × D.E. × D.I.
74 mm × 6.35 mm × 0.75 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)