Documentos
26262
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 25UL RN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
25 ga
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 003250
agulha C × D.E.
50 mm × 0.50 mm
volume
25 μL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)