Documentos Principais
26021
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass column
Agency
EPA 625
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-220 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Outras notas
This is a TightSpec column, which conforms to within +/- 6 mm of its stated length.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 21814Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpecSDS
  • 11887Coated GC Packing, phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)