25374
Omegawax Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G16
Parâmetros
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
265
df
0.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- 50 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.