Documentos Principais
25324
Supelco
Coluna de GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiais
fused silica
Agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parâmetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
265
df
0.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
15 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
Aplicação: Esta coluna baseia-se em uma das fases polares mais utilizadas, Carbowax 20M, e é uma coluna polar adequada para análises de solventes, ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs), alimentos, compostos aromatizantes e fragrâncias, álcoois e aromáticos. Além disso, esta coluna é uma ótima escolha quando uma coluna polar de uso geral é necessária.
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G16 da USP.
Fase:
  • Ligada
  • Polietilenoglicol
Limites de temp.:
  • ≤D.I. de 0,32 mm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm, <2 μm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
  • ≥D.I. de 0,53 mm, ≥2 μm: 35 °C a 250 °C (isotérmica ou programada)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Aplicação
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column may be used for the analysis of milk fat in order to demonstrate its health benefits. It may also be used for high-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18: 1, 18: 2 and 18: 3 isomers, and short-and long-chain FA
Lipids, 37 (8), 823-835 (2002)
High-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Korytar P
Journal of Chromatography A, 958 (1), 202-218 (2002)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)