Documentos Principais
25084
Supelco
Empty Tube for Thermal Desorption
greener alternative
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.
Sinônimo(s):
Empty Tube for PerkinElmer® ATD or TurboMatrix, Glass, pk 1
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass tube
descrição
empty
without caps
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
aplicação(ões)
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Informações legais
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
TurboMatrix is a trademark of PerkinElmer Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)