Voltar
Empty Tube for Thermal Desorption
Products
Categoria de produto
tubes (5)
Marca
Supelco (1)
Sustentabilidade
Recurso
DI (mm)
Comprimento (pol)
DE (mm)
Compatibilidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-5 of 5
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
29538-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
21822-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
stainless steel (includes screens), O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
Expandir
Ver preços
28714-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
Expandir
Ver preços
20380-U
Empty Tube for Thermal Desorption,
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Expandir
Ver preços
25084
Empty Tube for Thermal Desorption,
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.