Documentos Principais
24697-U
Supelco
Battery charger
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
técnica(s)
whole air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Descrição geral
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)