24282
Petrocol® DH Octyl Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
ASTM® D6729,D6730,D6773
Parâmetros
-60-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
125
df
0.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
100 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
petroleum
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
- -60 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Cromatografia gasosa é uma técnica analítica comum usada para separar e analisar compostos voláteis na fase gasosa. A GC é aplicada em muitos setores para controle de qualidade e para identificar e/ou quantificar compostos em uma mistura.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.