24196-U
SPB®-20 Capillary GC Column
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Sinônimo(s):
GC column, SPB-20, 20% diphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
OSHA 62
meets requirements for USP G32
Parâmetros
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
63
df
1.00 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
tamanho × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
clinical
food and beverages
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane)
- -25 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?