23402
Carbon dioxide (99.8%)
cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
99.8%
forma
gas
embalagem
cylinder of 14 L
fabricante/nome comercial
Air Liquide America Specialty Gases LLC T105-14
disponibilidade
not available in EU
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
multi-component solution
cadeia de caracteres SMILES
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contents: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Aplicação
Características e benefícios
- Carbon dioxide (99.8%) is a speciality pure gas suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)