Documentos Principais
21950
Valco® Precision Sampling plunger tips
PTFE plunger tip, syringe size 500 μL, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
tamanho da seringa
500 μL
descrição
plunger tip for 500μL syringe
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
VICI 013932
tamanho
500 μL
compatibilidade
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
Descrição geral
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nandan S Gokhale et al.
Molecular cell, 77(3), 542-555 (2019-12-08)
The RNA modification N6-methyladenosine (m6A) modulates mRNA fate and thus affects many biological processes. We analyzed m6A across the transcriptome following infection by dengue virus (DENV), Zika virus (ZIKV), West Nile virus (WNV), and hepatitis C virus (HCV). We found