20034
ORBO™ 403 Tenax® TA specially treated (60/80), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Tenax® TA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
Agency
NIOSH 2510
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 403
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 105 mm
Matriz
Tenax TA (specially treated)
tamanho de partícula
60-80 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)