Documentos Principais
16555K
Minisart filters
pore size 0.45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
Materiais
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Sartorius 16555K
Diâmetro
26 mm
tamanho de poro
0.45 μm
conector
Luer inlet and outlet (Lock)
Descrição geral
Minisart filters have a Luer Lock inlet and outlet, for positive attachment to the syringe. The filter is 26 mm in diameter with a hold-up volume of 0.1 mL. Suitable for clear aqueous solutions not requiring preliminary filtration.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)