13630-U
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bucket of 500g
Sinônimo(s):
C18 silica, 200-400 mesh, 40-75 micron
About This Item
Produtos recomendados
product name
MCI GEL® CHP20P, bucket of 500 g
forma
solid
embalagem
bucket of 500 g
técnica(s)
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
~500 m2/g
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
75-150 μm
tamanho de poro
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?