00282
Diheptyl phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
Phthalic acid diheptyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
195 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
chave InChI
JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)