ZRB2789
Anti-CD11a Antibody, clone 2J15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-FLT4 Antibody, clone 2F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, Integrin alpha-L (UniProt: P20701, also known as CD11 antigen-like family member A, Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, LFA-1A, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2J15, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 128.77 kDa
observed mol wt ~180 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ITGAL(3683)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD11a in THP-1 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD11a in lysates from Jurkat cells and Human spleen tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD11a in Human spleen tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD11a in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)..
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD11a in MV4-11 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound in CD11a peptide with a KD of 2.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)