ZRB2572
Anti-SHIP1 Antibody, clone 1J20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
EC:3.1.3.86, Inositol polyphosphate-5-phosphatase D, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 5-phosphatase, SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1, SH2 domain-containing inositol phosphatase 1, SHIP-1, SIP-145, hp51CN, p150Ship
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone 1J20
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 133.29 kDa
observed mol wt ~140 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... INPP5D(3635)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHIP1 in Daudi cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SHIP1 in Ramos cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SHIP1 peptide with a KD of 3.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected SHIP1 in one million THP-1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SHIP1 in Human tonsil tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SHIP1 in Ramos cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1