ZRB2336
Anti-Arrestin-C Antibody, clone 1I3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Cone arrestin;C-arrestin;cArr Retinal cone arrestin-3;X-arrestin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1I3, recombinant monoclonal
descrição
1I3 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 42.78 kDa
observed mol wt ~43 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARR3(407)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Arrestin-C in Human retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Arrestin-C in human retina tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Arrestin-C peptide with a KD of 3.9 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Arrestin-C in HEK293 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1