ZRB2248
Anti-cIAP2/BIRC3 Antibody, clone 1N23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
API2, Apoptosis inhibitor 2, Baculoviral IAP repeat-containing protein 3, Cellular inhibitor of apoptosis 2, EC:2.3.2.27, IAP homolog C, Inhibitor of apoptosis protein 1, RING finger protein 49, RING-type E3 ubiquitin transferase BIRC3, TNFR2-TRAF-signaling complex protein 1, hIAP-1, hIAP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1N23, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... BIRC3(330)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected cIAP2/BIRC3 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected cIAP2/BIRC3 in Ramos cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound cIAP2/BIRC3 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected cIAP2/BIRC3 in Ramos cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected cIAP2/BIRC3 in human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.