ZRB2047
Anti-CBX1 Antibody, clone 1D7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Chromobox protein homolog 1;HP1Hsbeta;Heterochromatin protein 1 homolog beta;HP1 beta;Heterochromatin protein p25;M31;Modifier 1 protein;p25beta
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D7, recombinant monoclonal
descrição
1D7 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 21.42 kDa
observed mol wt ~22 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, monkey, porcine, feline, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX1(10951)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Caco-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CBX1 in Caco-2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CBX1 in HeLa, L6, and NIH3T3 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CBX1 in A431, HepG2, and NIH3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CBX1 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CBX1 peptide with a KD of 3.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1