ZRB1362
Anti-IDO1 Antibody, clone 1B17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1;EC:1.13.11.52;IDO-1;Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 45.33 kDa
observed mol wt ~39 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDO1(3620)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Interferon .
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected IDO1 in lysate from HeLa cells treated with Interferon (100 ng/mL; 24h), but not in lysates from untreated cells.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IDO1 in overnight serum starved HeLa cells treated with IFN- (100 ng/mL; 24 h).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IDO1 in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Interferon .
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected IDO1 in lysate from HeLa cells treated with Interferon (100 ng/mL; 24h), but not in lysates from untreated cells.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.