CLS6781FP
Corning® LSE™ low speed orbital shakers
low speed orbital shaker, w/ flat platform, 230V, EU plug, 1/cs
Sinônimo(s):
laboratory shakers, orbital shakers
Selecione um tamanho
R$ 10.051,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 10.051,00
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 6781-FP
Parâmetros
3-60 rpm speed
C × L × A
25.5 cm × 32.0 cm × 16.0 cm
peso
5 kg
adequação
suitable for (ideal for staining and washing of fragile gels)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
- Gentle motion prevents foaming of liquids
- Simple analog control with easy-turn knobs
- 19 mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
- Safe for cold room and incubator use
Aplicação
- Ideal for staining and washing of fragile gels
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)