Documentos Principais
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Sinônimo(s):
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
Selecione um tamanho
8 EA
R$ 189,00
R$ 189,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
8 EA
R$ 189,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
R$ 189,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 0.5 mL tubes
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1008-A5-8
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Categorias relacionadas
Descrição geral
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)