Documentos Principais
Z742685
Beadbug 6 microtube homogenizer, 5 mL adapter, set of 2
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 549,00
R$ 549,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 549,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
R$ 549,00
Check Cart for Availability
Descrição geral
Adapter to use 5ml tubes in BeadBug 6 microtube homogeniser. Supplied as a set of 2.
Informações legais
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)