Documentos Principais
Z761036
TPP® TubeSpin bioreactor bottles
capacity 600 mL
Sinônimo(s):
Bioreactor for cell culture, TPP bioreactor, TubeSpin bioreactor
Selecione um tamanho
26 EA
R$ 9.188,00
R$ 9.188,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
26 EA
R$ 9.188,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.22
R$ 9.188,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
embalagem
pack of 26 ea
fabricante/nome comercial
TPP 87600
capacidade
600 mL
tamanho
Descrição geral
TPP® TubeSpin bioreactor bottles are designed for large-scale screening, optimization, and process of cell suspension system. These bioreactor bottles offer several advantages, including the ability to evaluate small amounts of important parameters during production upscaling, thereby maximizing the number of parallel experiments at the same time. This approach effectively lowers cost and increases the efficiency of the process.
Características e benefícios
  • Conical bottom with filter cap
  • Fit standard centrifuge apparatus
Informações legais
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)