Documentos Principais
Z744124
Lab-Sorb kit
with 25 small bags
Sinônimo(s):
spill control, spill granules
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech SORB-2000
Descrição geral
LabSorb kit with 25 small bags, converts liquid waste to a sold, for quick and easy disposal
Informações legais
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)