Documentos Principais
Z744118
Laser Tough-Tags
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Sinônimo(s):
Laser flag Tough-Tags, solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
Materiais
white
embalagem
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech FLAG-1000
técnica(s)
cryopreservation: suitable
L × C
2.5 in. × 0.5 in.
Descrição geral
Laser Flag Tough-Tags 2.50 x 0.50" 1,500/pk
Aplicação
Cryogenics
Características e benefícios
Chemically inert. Resist organic solvents and caustic agents.
Informações legais
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)