Documentos Principais
L5039
Laser Tough-Tags
L × W 1.0 in. × 1.0 in.
Sinônimo(s):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 543,00
R$ 543,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 543,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 543,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Materiais
polyester
white
embalagem
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech LTTI-1000
técnica(s)
PCR: suitable
C × L
1.0 in. × 1.0 in.
Descrição geral
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Aplicação
Ideal for microscope slides
Informações legais
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)