Documentos Principais
Z743516
Laser WetGrip labels
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 1700
Sinônimo(s):
moisture resistant labels
Selecione um tamanho
1700 EA
R$ 570,00
R$ 570,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1700 EA
R$ 570,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 570,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
embalagem
roll of 1700
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech GRLA-2016
C × L
1.28 in. × 0.50 in.
cor
white
Categorias relacionadas
Descrição geral
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)