Documentos Principais
Z743513
Direct Thermal xylene resistant tags, removeable
white, L × W 1.50 in. × 0.50 in., roll of 750 ea
Selecione um tamanho
750 EA
R$ 302,00
R$ 302,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
750 EA
R$ 302,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 302,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
embalagem
roll of 750 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech RVTH-2000
Parâmetros
temp. range at -80 to 93 °C
C × L
1.50 in. × 0.50 in.
cor
white
Categorias relacionadas
Descrição geral
Resistant to most solvents including Acetone and Xylene. Labels are temperature resistant from -80°C to 93°C. Mark with a solvent resistant pen for exceptional durability. As a bonus, labels are repositionable.
Ideal to use on reusable labware- beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes. Sample tracking - from purification to processing.
Compatible with GoDEX DT200 Direct thermal printer and US version of DYMO 450 printers. NOT COMPATIBLE WITH DYMO 550 printers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)