Documentos Principais
Z743361
Direct Thermal Cryo-Tags®
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 750 roll of
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
Selecione um tamanho
750 EA
R$ 379,00
R$ 379,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
750 EA
R$ 379,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
R$ 379,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
embalagem
pkg of 750 roll of
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-3000-B
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
1.50 in. × 0.75 in.
cor
blue
compatibilidade
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Informações legais
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)