Documentos Principais
Z743344
Laser Cryo-Clear® labels
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
Selecione um tamanho
2380 EA
R$ 530,00
R$ 530,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2380 EA
R$ 530,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
R$ 530,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 2380 pkg
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CLEAR-238
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
0.94 in. × 0.5 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Laser Cryo-Clear® labels
Informações legais
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Questions
  1. Is cat#Z743344-1700EA for printing from a standard laser printer (8.5x11 in sheet)? If so, do you provide a template for it?
    1 answer
    1. These labels are formatted to fit a standard 8.5 x 11 sheet of paper and intended for use in a standard laser printer. The layout of these labels is 7 Across and 17 Down. Each label is L X W 0.94 inch x 0.5 inch. The product includes instructions for printing with Microsoft® Word.