Documentos Principais
Z743330
ContainerSEAL® XL sealing tape
W × L 1 in. × 108 ft, white
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 365,00
R$ 365,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 365,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
R$ 365,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CSEAL-XLW
L × C
1 in. × 108 ft
cor
white
Descrição geral
Enjoy all the benefits of PetriSEAL and ContainerSEAL in a new
wider format. ContainerSEAL XL makes it easier to seal large
containers and bottles and to cover wider gaps ensuring a tight
seal.
Informações legais
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)