Documentos
Z742703
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 12 x 15 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
entrada CA/CC
230 V
Materiais
foamed PE
Características
Holds 12 x 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BV1003-T150
Descrição geral
For use with BenchMixer V2 vortexer
Informações legais
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.