Documentos Principais
Z740493
smartPick Wooden inoculation picks
standard, semi-point
Sinônimo(s):
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
semi-point
embalagem
pack of 1600 ea
fabricante/nome comercial
LevGo Inc 18250-SP
smartPick
Comprimento
2.5 in. (6.35 cm)
Descrição geral
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
  • Made of 100% USA grown White Birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile, meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
Informações legais
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)