Documentos Principais
I8263
Inoculating Loop
loop size 1 μL
Sinônimo(s):
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 1.033,00
R$ 1.033,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 1.033,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
R$ 1.033,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile; γ-irradiated
tamanho do loop
1 μL
cor
color-coded blue
Categorias relacionadas
Descrição geral
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Embalagem
In tray packs containing 10 loops
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)