Z719552
Sorenson™ low binding E tips
maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
10 μL
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 96 ea (Racks)
fabricante/nome comercial
Sorenson 22220T
volume máximo
10 μL
volume
10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)