Documentos Principais
Z719676
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, non-sterile
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 613,00
5000 EA
R$ 2.742,00
R$ 613,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 613,00
5000 EA
R$ 2.742,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
1000 μL
R$ 613,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (Bag)
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips)
fabricante/nome comercial
Sorenson 10200T
volume máximo
1000 μL
volume
1000 μL
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)