Documentos Principais
Z711020
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
red ETFE pour ring
Sinônimo(s):
240760
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 367,00
R$ 367,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 367,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 367,00
Check Cart for Availability
Materiais
red ETFE pour ring
fabricante/nome comercial
WHEATON®
Características e benefícios
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)