Documentos Principais
Z711004
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
polypropylene screw cap for 45mm
Sinônimo(s):
240726
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 353,00
R$ 353,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 353,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 353,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene screw cap (for 45mm)
fabricante/nome comercial
WHEATON®
Características e benefícios
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)