Z709166
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
R$ 2.620,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.620,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless
colorless tip
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
pack of 960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2155
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
100 μL
faixa de volume
0.5-100 μL
volume
100 μL
compatibilidade
for use with
- Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
- Biohit Proline-Variable 50-200 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Research Pro 5-100 μl
- Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
- Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
- Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
- Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
Embalagem
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)