Documentos Principais
Z709034
ART® non-filtered tip
HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, Pure packed, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.361,00
5 PKG
R$ 5.040,00
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.361,00
5 PKG
R$ 5.040,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
volume:
0.5—200 μL
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
Pure packed
embalagem
pack of 960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3551
volume máximo
200 μL
tamanho
0.5-200 μL
volume
0.5—200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Micropoint design and 10 μl reference mark for accurate sample handling.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)